SAB5700454
Anti-Phospho-FLNA-S2152 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
ABP-280, ABPX, CSBS, CVD1, FLN, FLN-A, FLN1, FLNA, FMD, MNS, NHBP, OPD, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, filamin-A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
280
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1.7 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer2152)
Angaben zum Gen
human ... FLNA(2316)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5700454-100UL | 4065265175999 |