SAB5600279
Anti-Rabbit IgG Fc-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG02, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Fc region of Rabbit IgG
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RMG02, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rabbit
Methode(n)
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)