SAB5600164
Anti-Mouse IgG2b-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM108, purified immunoglobulin
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
RM108, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5600164-50UG |