SAB5600040
Anti-5-Methylcytosine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM231, purified immunoglobulin
Synonym(e):
5-mC
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM231, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.1- 1 μg/mL
dot blot: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)