SAB56000332
Anti-CD73 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM431, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
5′-nucleotidase, 5′-NT, Ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM431, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:1000- 1:2000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NT5E(4907)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)