SAB56000307
Anti-ZAP70 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM408, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
70 kDa zeta-chain associated protein, Tyrosine-protein kinase ZAP-70
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM408, monoclonal
recombinant monoclonal
Speziesreaktivität
human
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZAP70(7535)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable