ABS1489
Anti-TRAP-1 (HSP75)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Heat shock protein 75 kDa mitochondrial, TNFR-associated protein 1, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein, TRAP-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRAP1(10131)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected TRAP-1 (HSP75) in human brain, human tonsil, and human prostate cancer tissues.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRAP-1 (HSP75) in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash