SAB5600023
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys23) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM169, purified immunoglobulin
Synonym(e):
H3K23ac, Histone H3 (acetyl K23)
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM169, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.5- 1 μg/mL
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys23)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable