SAB5300144
Monoclonal Anti-APOL1 antibody produced in mouse
clone 1D4, ascites fluid
Synonym(e):
APOL,APO-L, APOL- I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D4, monoclonal
Mol-Gew.
44 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APOL1(8542)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against APOL1
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)