Merck
SAB5200063
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA1 antibody produced in mouse
clone S36-15, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-KCNA2B, Anti-Kv1.1, Anti-Kv1.1 Extracellular, S36-15, Anti-kcna1, Anti-kcpvd
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S36-15, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 56 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Detects ~56 kDa (could be 65-85 depending on glycosylation)
Immunogen
Synthetic peptide amino acids 191-208 (ELKDDKDFTGTIHRIDNTC, extracellular domain) or rat Kv1.1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5200063-100UG4061836274320