SAB4701092
Monoclonal Anti-CD264-APC antibody produced in mouse
clone TRAIL-R4-01
Synonym(e):
DcR2, Decoy receptor 2, TNFRSF10D, TRAIL receptor 4, TRUNDD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TRAIL-R4-01, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
0.1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2 μg/mL
Hinterlegungsnummer
Q9UBN6
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF10D(8793)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4701092-100UG |