SAB4700532
Monoclonal Anti-CD264, azide free antibody produced in mouse
clone TRAIL-R4-01, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-TNFRSF10D, Anti-TRAIL-R4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TRAIL-R4-01, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF10D(8793)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)