Merck
SAB4301791
Sigma-Aldrich
Anti-HTR2A
affinity isolated antibody
Synonym(e):
5-HT2A, HTR2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Hinterlegungsnummer
NP_000612
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTR2A(3356)
Immunogen
Synthetic peptide of human HTR2A
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barbara Chruścicka et al.
ACS chemical neuroscience, 10(7), 3225-3240 (2019-05-01)
The oxytocin receptor (OTR) and the 5-hydroxytryptamine 2A receptor (5-HTR2A) are expressed in similar brain regions modulating central pathways critical for social and cognition-related behaviors. Signaling crosstalk between their endogenous ligands, oxytocin (OT) and serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), highlights the complex