SAB4200775
Anti-Glycoprotein (MDR) antibody, Mouse monoclonal
clone F4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
ABCB1, ATP-binding cassette sub-family B member 1, Multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
hamster, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCB1(5243)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- cellular enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- flow cytometry (FACS)
- cell surface radioimmunoassay (RIA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)