Wichtige Dokumente
SAB4200718
Anti-Elastin antibody, Mouse monoclonal
clone BA-4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-ELN, Anti-Tropoelastin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BA-4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
sheep, hamster, bovine, goat, frog, rabbit, porcine, human, guinea pig, canine
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using enzyme-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded sheep arterial tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EMILIN3(2006)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- immunoblot
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)