Wichtige Dokumente
SAB4200715
Anti-β-tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone 2-28-33, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-TUBB1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2-28-33, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~50 kDa
Speziesreaktivität
dog, chicken, rat, bovine, monkey, human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200715-100UL | 4061838026545 |