SAB4200702
Anti-Chicken Egg Albumin (Ovalbumin) antibody, Mouse monoclonal
clone OVA-14, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Albumin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
OVA-14, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 45 kDa
Speziesreaktivität
chicken, turkey
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
competitive inhibition ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: 0.1-0.2 μg/mL using 10 μg/mL Albumin from chicken egg white (A5503) for coating.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... Oval(396058)
Allgemeine Beschreibung
Ovalbumin (323-339) is the most abundant egg white protein surrounded by B-cell epitopes, which are bound by specific IgE antibodies. In addition, it also contains CD4+ T cell epitopes. Ovalbumin is a monomeric protein with a molecular mass of 45000Da.
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)