Wichtige Dokumente
SAB4200679
Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle - Peroxidase antibody produced in mouse
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
AAT6, ACTSA, MYMY5, actin, alpha 2, aorta, smooth muscle
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A4, monoclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
antigen ~42 kDa
Speziesreaktivität
frog, mouse, hamster, chicken, viper, bovine, crayfish, goat, rat, cat, sheep, guinea pig, lizard, human, rabbit, dog, snail
Methode(n)
direct ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extracts of mouse heart tissues
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human appendix or tonsil tissue sections
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA2(59)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- direct-immunoblotting
- direct-immunohistochemistry
- direct- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- direct staining of tissues and cells
- characterization of stromal cell heterogeneity in various organs and distinguish smooth muscle cells from fibroblasts in mixed cultures.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)