SAB4200541
Anti-ADAR1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-136 kDa double-stranded RNA-binding protein, Anti-DRADA, Anti-DSH, Anti-G1P1, Anti-IFI-4, Anti-IFI4, Anti-K88DSRBP, Anti-P136, Anti-adenosine deaminase acting on RNA 1-A, Anti-adenosine deaminase, RNA-specific, Anti-double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, Anti-interferon-induced protein 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~110 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human HepG2 or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... ADAR(505134)
human ... ADAR(103)
mouse ... Adar(56417)
rat ... Adar(81635)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)