Wichtige Dokumente
SAB4200224
Anti-phospho-TDP-43 (pSer410) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and NIH3T3 cell lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer410)
Angaben zum Gen
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200224-25UL | |
SAB4200224-200UL | 4061838035448 |