Wichtige Dokumente
SAB4200197
Anti-Periostin antibody,Mouse monoclonal
clone 47, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Periostin Antibody, Periostin Antibody - Monoclonal Anti-Periostin antibody produced in mouse, Anti-OSF2, Anti-Osteoblast specific factor 2, Anti-PDLPOSTN, Anti-POSTN
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
47, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~88 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over expressing human Periostin
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POSTN(10631)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?