Wichtige Dokumente
SAB4200147
Anti-FHOD1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 1, Anti-FHOS, Anti-Formin homology-2 domain-containing protein 1, Anti-formin homolog overexpressed in spleen 1, Anti-formin homology 2 domain-containing protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~130 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human spleen sections and biotin, ExtrAvidin® peroxidase staining system
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human K562 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FHOD1(29109)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)