HPA024696
Anti-FHOD3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonym(e):
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 3, Anti-Formactin-2, Anti-Formin homolog overexpressed in spleen 2, Anti-hFHOS2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Immunogene Sequenz
QCGDILTNKRFMLDMLYAHNRKSPDDEEKGDGEAGRTQQEAEAVASLATRISTLQANSQTQDESVRRVDVGCLDNRGSVKAFAEKFNSGDLGRGSISPDAEPNDKVPETAPVQPKTESDYIWDQLM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FHOD3(80206)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Anti-FHOD3 antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)