SAB4200129
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CaI-PLA2, Anti-GVI, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), Anti-iPLA2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~85 kDa (and ~95 kDa human iPLA2 and ~95 kDa mouse and rat iPLA2.)
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using extracts of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, RAW264 cell lysates and rat pancreas extracts (S1 fraction).
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G6(8398)
mouse ... pla2g6(53357)
rat ... pla2g6(360426)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable