Wichtige Dokumente
SAB4200091
Anti-Raver1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~77 kDa
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of K562 cells
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAVER1(125950)
mouse ... Raver1(71766)
rat ... Raver1(298705)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200091-200UL | 4061835686957 |
SAB4200091-25UL | 4061837724916 |