Merck
Z327638
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 500 mL,
embossed scale: yes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
subdivision 5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
500 mL
Höhe
360 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Sonstige Hinweise
BR35054 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.