SAB3501279
Anti-Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
influenza A virus (avian | subtype H7N9)
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)