Merck
SAB1410874
Sigma-Aldrich
Anti-NEUROG3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Atoh5, Math4B, bHLHa7, ngn3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 23 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEUROG3(50674)
Allgemeine Beschreibung
Neurogenin-3 (NEUROG3) is expressed in endocrine progenitor cells and is required for endocrine cell development in the pancreas and intestine (Wang et al., 2006 [PubMed 16855267]). It belongs to a family of basic helix-loop-helix transcription factors involved in the determination of neural precursor cells in the neuroectoderm (Gradwohl et al., 2000 [PubMed 10677506]).[supplied by OMIM
Immunogen
NEUROG3 (AAH74938.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTPQPSGAPTVQVTRETERSFPRASEDEVTCPTSAPPSPTRTRGNCAEAEEGGCRGAPRKLRARRGGRSRPKSELALSKQRRSRRKKANDRERNRMHNLNSALDALRGVLPTFPDDAKLTKIETLRFAHNYIWALTQTLRIADHSLYALEPPAPHCGELGSPGGSPGDWGSLYSPVSQAGSLSPAASLEERPGLLGATSSACLSPGSLAFSDFL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)