SAB1408900
Monoclonal Anti-CSE1L antibody produced in mouse
clone 1E4, ascites fluid, solution
Synonym(e):
CAS, CSE1, MGC117283, MGC130036, MGC130037, XPO2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E4, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSE1L(1434)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LIGLFELPEDDTIPDEEHFIDIEDTPGYQTAFSQLAFAGKKEHDPVGQMVNNPKIHLAQSLHKLSTACPGRVPSMVSTSLNAEALQYLQGYLQAARVTLL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)