Merck
SAB5200004
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KDELR1 antibody produced in mouse
clone KR10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- KDEL Receptor, Anti-ERD2, Anti-HDEL, Anti-KDELR1, Anti-PM23
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
KR10, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 25 kDa
Speziesreaktivität
Xenopus, monkey, sheep, rabbit, pig, rat, hamster, mouse, Drosophila, canine, chicken, bovine, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Kdelr1(68137)
Spezifität
Detects a ~25 kDa protein corresponding to the molecular mass of KDEL on SDS-PAGE immunoblots.
Immunogen
A 21 residue synthetic peptide based on the bovine KDEL receptor and the peptide coupled to KLH
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in PBS, pH 7.2, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)