SAB1404032
Monoclonal Anti-LY9 antibody produced in mouse
clone 2F2, ascites fluid
Synonym(e):
CD229, SLAMF3, hly9, mLY9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~36.89 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LY9(4063)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EPQVTMKSVKVSENFSCNITLMCSVKGAEKSVLYSWTPREPHASESNGGSILTVSRTPCDPDLPYICTAQNPVSQRSSLPVHVGQFCTDPGASRGGTT
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)