S7570
SGK2 Active human
≥75% (SDS-PAGE), aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Serum/Glucocorticoid-Regulated Kinase 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥75% (SDS-PAGE)
Form
aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
100 units/mg protein (Bradford)
Mol-Gew.
protein apparent mol wt ~66 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SGK2(10110)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable