SAB1401583
Monoclonal Anti-STAB1 antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CLEVER-1, FEEL-1, FELE-1, FEX1, KIAA0246, STAB-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAB1(23166)
Allgemeine Beschreibung
Stabilin 1 (STAB1) is expressed on tissue macrophages and sinusoidal endothelial cells. It is a type-1 transmembrane receptor. STAB1 is expressed in alternatively activated macrophages. STAB1 gene is located on human chromosome 3p21.1.
Immunogen
Sequence
EALASDLPNLGPLRTMHGTPISFSCSRTRAGELMVGEDDARIVQRHLPFEGGLAYGIDQLLEPPGLGARCDHFETRPLRLNTCSICGLEPPCPEGSQEQ
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1401583-100UG | 4061831642834 |