MAB19562-AF647
Anti-Laminin-5 Antibody (γ2 chain), clone D4B5, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone D4B5, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
Laminin subunit gamma-2, Cell-scattering factor 140 kDa subunit, CSF 140 kDa subunit, Epiligrin subunit gamma, Kalinin subunit gamma, Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa subunit, Ladsin 140 kDa subunit, Laminin B2t chain, Laminin-5 subunit gamma, Large adhe
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D4B5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMC2(3918)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB19562) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, and immunohistochemistry applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Laminin-5 in A431 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable