SAB1306143
ANTI-SUV4-20H2 (CENTER) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, KMT5C, Lysine N-methyltransferase 5C, SUV420H2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
52113 Da
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUV420H2(84787)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)