Merck
SAB5701080
Sigma-Aldrich
Anti- KMT5C antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1.03 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KMT5C(84787)
Allgemeine Beschreibung
SUV420H2 and the related enzyme SUV420H1 (MIM 610881) function as histone methyltransferases that specifically trimethylate nucleosomal histone H4 (see MIM 602822) on lysine-20 (K20).
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human KMT5C (NP_116090.2).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)