SAB1305578
ANTI-PHOSPHO-PI3KC3(S164) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PIK3C3, Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3, Phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit, Phosphoinositide-3-kinase class 3, VPS34
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
101549 Da
Speziesreaktivität
human
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer164)
Angaben zum Gen
human ... PIK3C3(5289)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)