Wichtige Dokumente
S4257
Sphingosylphosphorylcholin
≥98%, powder
Synonym(e):
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecen-3-hydroxy-1-phosphocholin, 2-[[[(2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl)-oxy]-hydroxy-phosphinyl]-oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium Inneres Salz, D-erythro-Sphingosinphosphocholin, Lyso SM (d18:1), Lysosphingomyelin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
light yellow
Löslichkeit
chloroform/methanol (2:1): complete 10 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
InChIKey
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?