RFA451811K
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-18-11-Kit, non aerosol tight, to hold, 18 x spin columns, lid, to hold, 18 x 1/5.2.0 mL tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid
to hold 18 x 1/5.2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
fixed angle rotor with higher edge
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022653083 (NA)
Eppendorf® 5424706002 (EU)
Parameter
18,111 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5424/5424R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)