Merck
RABPLATE1
Sigma-Aldrich
Uncoated Microplate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NA.32
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Intended for use with ELISA kits.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)