RAB1218
Equine IP-10 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Speziesreaktivität
equine
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 7 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
equine ... CXCL10(100050993)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)