Wichtige Dokumente
PZ0301
PF-06284674
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)-6-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to brown
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C1N2C(C=CC=C2C)=NC(CN(C=N3)C4=C3C=CC=C4)=C1
InChI
1S/C17H14N4O/c1-12-5-4-8-16-19-13(9-17(22)21(12)16)10-20-11-18-14-6-2-3-7-15(14)20/h2-9,11H,10H2,1H3
InChIKey
ICTBPKWPCGSFPZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)