5.04537
PKM2 Activator III
Synonym(e):
PKM2 Activator III, Pyruvate Kinase M2 Activator III, N-(4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)quinoline-8-sulfonamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKM2
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable