Wichtige Dokumente
PZ0174
Sonepiprazole hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[4-[2-[(1S)-Isochroman-1-yl]ethyl]piperazin-1-yl]benzenesulfonamide hydrate, PNU-101387, PNU-101387G, U-101387
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC[C@@H]3OCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C21H27N3O3S/c22-28(25,26)19-7-5-18(6-8-19)24-14-12-23(13-15-24)11-9-21-20-4-2-1-3-17(20)10-16-27-21/h1-8,21H,9-16H2,(H2,22,25,26)/t21-/m0/s1
InChIKey
WNUQCGWXPNGORO-NRFANRHFSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.