Wichtige Dokumente
PZ0111
PD-407824
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
9-Hydroxy-4-phenylpyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3(2H,6H)-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc2[nH]c3cc(-c4ccccc4)c5C(=O)NC(=O)c5c3c2c1
InChI
1S/C20H12N2O3/c23-11-6-7-14-13(8-11)16-15(21-14)9-12(10-4-2-1-3-5-10)17-18(16)20(25)22-19(17)24/h1-9,21,23H,(H,22,24,25)
InChIKey
IAUZTOZLTFSMIE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)