Wichtige Dokumente
PZ0031
PF-03882845
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S,3aR)-2-(3-Chloro-4-cyanophenyl)-3-cyclopentyl-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g]indazole-7-carboxylic acid, PF-3882845
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(C1=CC2=C(C=C1)C3=NN(C4=CC=C(C#N)C(Cl)=C4)[C@@H](C5CCCC5)[C@@]3([H])CC2)=O
InChI
1S/C24H22ClN3O2/c25-21-12-18(8-5-17(21)13-26)28-23(14-3-1-2-4-14)20-10-6-15-11-16(24(29)30)7-9-19(15)22(20)27-28/h5,7-9,11-12,14,20,23H,1-4,6,10H2,(H,29,30)/t20-,23-/m0/s1
InChIKey
XNULRSOGWPFPBL-REWPJTCUSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)