Wichtige Dokumente
P9391
Procainamid -hydrochlorid
Synonym(e):
4-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)-benzamid -hydrochlorid, 4-Amino-benzoesäure-2-diethylaminoethylamid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
167-169 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
ethanol: soluble
Ersteller
Bristol-Myers Squibb
SMILES String
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
InChIKey
ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable