P8147
Platelet-Derived Growth Factor from human platelets
PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
PDGF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.5-10.0 ng/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
glycoprotein 28-31 kDa
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PDGFA(5154) , PDGFB(5155)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.