P7607
Monoclonal Anti-Protein Phosphatase 1α antibody produced in mouse
clone PPI-377, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-PP1α
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PPI-377, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 37.5 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rabbit, rat, bovine, human, mouse, monkey
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using mouse fibroblasts cell extract
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP1CA(5499)
mouse ... Ppp1ca(19045)
rat ... Ppp1ca(24668)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-Protein Phosphatase 1α specifically recognizes an epitope within the catalytic subunit of PP1α isoform (37.5 kDa).
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)