OH30429840
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX323, weighing capacity 320 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30429840
Messbereich Wiegekapazität
320 g, resolution: 0.001 g
Waagschalendurchm.
12 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)